Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Borosilikatglaskulturrör
Produktkod. 10313921
Change view
Kapacitet (metrisk):
7,5 ml
15.0 mL
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
Kvantitet:
250/Pk., 1000/Cs.
250/förpackning, 1000/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
10313921 7,5 ml 100 mm 250/förpackning, 1000/förpackning Paket med 1000
11399253 15.0 mL 125 mm 250/Pk., 1000/Cs. Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10313921 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9944913
I lager
Lita på kemikalie- och temperaturbeständiga borosilikatglaskulturrör i dina tuffa applikationer. Finns med platt eller rund botten, gängad för att ta emot ett skruvlock.
Lita på kemikalie- och temperaturbeständiga borosilikatglaskulturrör i dina tuffa applikationer. Thermo Scientific™ Sterilin™ Borosilikatglaskulturrör finns med platt eller rund botten, gängade för att ta emot ett skruvlock.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
  • Hög motståndskraft mot temperatur och kemiska angrepp
  • Idealisk för användning med prover som är känsliga för läckage från plaströr
  • Rörprofilskruvgänga, kultur
  • Levereras utan lock; autoklaverbara lock tillgängliga separat
  • Autoklaverbar vid 121 °C
Beställningsinformation
  • Endast tillgänglig i Storbritannien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Designtyp Skruvgänga, kultur
Kapacitet (metrisk) 7,5 ml
Längd (metrisk) 100 mm
Material Borsilikatglas
Kvantitet 250/förpackning, 1000/förpackning
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaverbar (121°C)
Diameter (metrisk) 13 mm
Produkttyp Odlingsrör