Läs mer
Corning™ PYREX™ Engångskulturrör med skruvlock med platt botten, utan lock
Handla allt Corning ProdukterBeskrivning
Röret har platt botten och kommer utan märkningsfläck. Rören är gjorda av borosilikatglas och säljs utan lock.
För kepsar, se Kat. nr 99999.
Specifikationer
Specifikationer
| Designtyp | Gängad |
| Kapacitet (metrisk) | 29,5 ml |
| Längd (metrisk) | 145 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med | Idealisk för användning med prover som är känsliga för läckage från plaströr |
| Etiketttyp | Hold (Håll) |
| Förpackning | Slumpmässig |
| Trådstorlek | 18-415 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |