Läs mer
Corning™ PYREX™ Engångskulturrör med skruvlock med platt botten, utan lock
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
17 ml
29,5 ml
Längd (metrisk):
125 mm
145 mm
Diameter (metrisk):
16 mm
20 mm
Trådstorlek:
15-415
18-415
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
Beskrivning
Röret har platt botten och kommer utan märkningsfläck. Rören är gjorda av borosilikatglas och säljs utan lock.
För kepsar, se Kat. nr 99999.
Specifikationer
Specifikationer
| Designtyp | Gängad |
| Kapacitet (metrisk) | 17 ml |
| Längd (metrisk) | 125 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med | Idealisk för användning med prover som är känsliga för läckage från plaströr |
| Etiketttyp | Hold (Håll) |
| Förpackning | Slumpmässig |
| Trådstorlek | 15-415 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |