Läs mer
Corning™ PYREX™ Engångskulturrör med skruvlock med platt botten, utan lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8002799 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
17 ml
29,5 ml
Längd (metrisk):
125 mm
145 mm
Diameter (metrisk):
16 mm
20 mm
Trådstorlek:
15-415
18-415
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 10383613
Brand: Corning™ 9944816
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas för att minska pH-förändringar och föroreningar. Corning™ PYREX™ PYREX™ Plattbottnade odlingsrör av borosilikatglas är designade för både vävnadsodling och allmänt bakteriologiskt arbete.
Röret har platt botten och kommer utan märkningsfläck. Rören är gjorda av borosilikatglas och säljs utan lock.
För kepsar, se Kat. nr 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Designtyp Gängad
Kapacitet (metrisk) 17 ml
Längd (metrisk) 125 mm
Material Borsilikatglas
Disponibel Engångsbruk
För användning med Idealisk för användning med prover som är känsliga för läckage från plaströr
Etiketttyp Hold (Håll)
Förpackning Slumpmässig
Trådstorlek 15-415
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Förslutningstyp Ingår ej
Produkttyp Odlingsrör