Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Kepsar för glasrör
Beskrivning
Säkra dina prover med dessa autoklaverbara skruvlock för glasrör. Thermo Scientific™ Sterilin™ Lock för glasrör finns med val av gummi eller PTFE-foder.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
- Fenollock för att passa skruvhalsrör 99449 och 99448
- Autoklaverbar vid 121 °C
- Val av gummi eller PTFE-foder
- Endast tillgänglig i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | 16 mm |
| Liner material | Gummi |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Fenol |
| nr per ärende | 1000 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Glasrör |