Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin Certifierade universella behållare– RNas, DNas, humant DNA och pyrogenfritt
Beskrivning
Tillverkad under kontrollerade renrumsförhållanden har denna klara robusta RNase, DNase, humant DNA och pyrogenfri polypropenbehållare en mängd funktioner som gör den till ett laboratorium som är väsentligt. Med en arbetsvolym på 25 ml och bekväm självstående konisk bas är den perfekt för ett brett utbud av allmänna laboratorieanvändningar från provhantering till centrifugeringsapplikationer.
- Fri från RNas, DNas, humant DNA och pyrogener
- ½vrid Quickstart-kåpan för enkel hantering
- Utmärkt täthet* prestanda– testad i enlighet med BS EN 14254 Annex D
- 95kPa kompatibel vid omgivningstemperatur
- Finns vanlig eller med klarblå gradering och stor vit markeringsfläck
- Max rcf 9 500 xg
- Bekväm självstående konisk bas
- Partinummer på varje container för spårbarhet
- Tillgänglig aseptiskt tillverkad med kontrollerade, automatiserade renrumsprocesser eller sterila genom bestrålning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Universalbehållare |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Ja |
| Material | Polypropen |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Beskrivning | Kvalitetssäkrad universalbehållare |
| Diameter (metrisk) | 31 mm |
| Visa mer |
*Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Sterilin Behållare som uppfyller läckagetestkriterierna i enlighet med BS EN ISO 6717 med vatten och ett färgat färgämne. Obs: detta test med andra vätskor kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Sterilin Behållare under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Sterilin Behållare är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med sina avsedda förslutningar.