Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin Certifierade universella behållare– RNas, DNas, humant DNA och pyrogenfritt
Produktkod. 15867531
Change view
Sterilitet:
Aseptisk
Icke-steril
Sterila
Märka:
Ingen etikett
Ja, tog examen
Stängningsmaterial:
Polyeten
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Märka Stängningsmaterial Förpackningsstorlek
15867531 Sterila Ja, tog examen Polyeten Paket med 400
15663934 Aseptisk Ingen etikett Polypropen Paket med 400
15673934 Icke-steril Ja, tog examen Polypropen Paket med 400
15857531 Sterila Ingen etikett Polyeten Paket med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15867531 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 30BPPRN/IRR
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-02-2027
Använd den mest mångsidiga behållaren med en arbetsvolym på 25 ml. Idealisk för de höga kraven för molekylärbiologi och genomisk forskning.
Tillverkad under kontrollerade renrumsförhållanden har denna klara robusta RNase, DNase, humant DNA och pyrogenfri polypropenbehållare en mängd funktioner som gör den till ett laboratorium som är väsentligt. Med en arbetsvolym på 25 ml och bekväm självstående konisk bas är den perfekt för ett brett utbud av allmänna laboratorieanvändningar från provhantering till centrifugeringsapplikationer.
  • Fri från RNas, DNas, humant DNA och pyrogener
  • ½vrid Quickstart-kåpan för enkel hantering
  • Utmärkt täthet* prestanda– testad i enlighet med BS EN 14254 Annex D
  • 95kPa kompatibel vid omgivningstemperatur
  • Finns vanlig eller med klarblå gradering och stor vit markeringsfläck
  • Max rcf 9 500 xg
  • Bekväm självstående konisk bas
  • Partinummer på varje container för spårbarhet
  • Tillgänglig aseptiskt tillverkad med kontrollerade, automatiserade renrumsprocesser eller sterila genom bestrålning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Universalbehållare
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Material Polypropen
Form Cylindrisk
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Certifikat och efterlevnad Testad i enlighet med BS EN ISO 6717
Stängningsmaterial Polyeten
Diameter (metrisk) 31 mm
Höjd (metrisk) 94 mm
Märka Ja, tog examen
nr per ärende 400/Cs.
RCF-betyg 9,500 x g
Visa mer Visa mindre
*Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Sterilin Behållare som uppfyller läckagetestkriterierna i enlighet med BS EN ISO 6717 med vatten och ett färgat färgämne. Obs: detta test med andra vätskor kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Sterilin Behållare under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Sterilin Behållare är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med sina avsedda förslutningar.