Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Rensa Microtiter™ Tallrikar
Produktkod. 11319163
Change view
Produkttyp:
Microtiter Tallrikar
Plåtlock
Well Shape:
Ej tillämpligt
Konisk botten (V-brunn)
Platt botten (F-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Well Shape Sterilitet Förpackningsstorlek
11319163 Microtiter Tallrikar Platt botten (F-brunn) Sterila Paket med 50
11339163 Microtiter Tallrikar Rund botten (U-brunn) Icke-steril Paket med 50
11897403 Microtiter Tallrikar Konisk botten (V-brunn) Icke-steril Paket med 50
11349163 Microtiter Tallrikar Platt botten (F-brunn) Icke-steril Paket med 50
11399153 Microtiter Tallrikar Rund botten (U-brunn) Sterila Paket med 50
11309163 Microtiter Tallrikar Konisk botten (V-brunn) Sterila Paket med 50
11329163 Plåtlock Ej tillämpligt Sterila Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11319163 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 612F96
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3665.00 SEK
    1357.61 SEK / Paket med 50
    Save 2307.39 SEK
    62% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Förvara och transportera prover eller utför mikrobiologiska screeningar, EIA/absorbansanalyser och serologiarbete med 96-brunnar Thermo Scientific™ Sterilin™ Rensa Microtiter™ Tallrikar.
Förvara och transportera prover eller utför mikrobiologiska screeningar, EIA/absorbansanalyser och serologiarbete med 96-brunnar Thermo Scientific™ Sterilin™ Rensa Microtiter™ Tallrikar. Levereras utan lock; kan köpas separat. Inte tillgängligt i alla geografiska regioner.
  • Tillverkad av ny polystyren, vilket ger utmärkt optisk klarhet
  • Aseptiskt tillverkade plattor får ingen ytbehandling och ger därför en medelhög bindningsyta
  • Bestrålningsprocessen för de sterila plattorna gör ytan mer hydrofil och genererar därför en högbindande produkt
  • Lämplig för användning vid en våglängd på 340nm
  • Kondensringar på locket, tillsammans med upphöjda brunnskanter på basen, hjälper till att minimera risken för kontaminering från omgivande brunnar
  • Orienteringshörn och alfanumerisk märkning säkerställer enkel providentifiering
  • Frostat skrivområde på plattans gavel för tydlig identifiering
  • Hängbrunnsdesign säkerställer jämn temperaturfördelning runt varje brunn
  • Tallrikarna levereras utan lock (kan köpas separat)
  • In vitro endast använda
Beställningsvarningar:
Inte tillgängligt i alla geografiska regioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formatera Standard
Array 8 x 12
Förpackning 50 askar
Färg Klart
Produkttyp Microtiter Tallrikar
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 50
Antal per förpackning 1
Kvantitet 50/Pk.
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.