Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Rensa Microtiter™ Tallrikar
Produktkod. 11339163
Change view
Produkttyp:
Microtiter Tallrikar
Plåtlock
Well Shape:
Ej tillämpligt
Konisk botten (V-brunn)
Platt botten (F-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Well Shape Sterilitet Förpackningsstorlek
11339163 Microtiter Tallrikar Rund botten (U-brunn) Icke-steril Paket med 50
11897403 Microtiter Tallrikar Konisk botten (V-brunn) Icke-steril Paket med 50
11349163 Microtiter Tallrikar Platt botten (F-brunn) Icke-steril Paket med 50
11399153 Microtiter Tallrikar Rund botten (U-brunn) Sterila Paket med 50
11309163 Microtiter Tallrikar Konisk botten (V-brunn) Sterila Paket med 50
11319163 Microtiter Tallrikar Platt botten (F-brunn) Sterila Paket med 50
11329163 Plåtlock Ej tillämpligt Sterila Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 11339163 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 611U96
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    682.00 SEK
    390.03 SEK / Paket med 50
    Save 291.97 SEK
    42% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Förvara och transportera prover eller utför mikrobiologiska screeningar, EIA/absorbansanalyser och serologiarbete med 96-brunnar Thermo Scientific™ Sterilin™ Rensa Microtiter™ Tallrikar.
Förvara och transportera prover eller utför mikrobiologiska screeningar, EIA/absorbansanalyser och serologiarbete med 96-brunnar Thermo Scientific™ Sterilin™ Rensa Microtiter™ Tallrikar. Levereras utan lock; kan köpas separat. Inte tillgängligt i alla geografiska regioner.
  • Tillverkad av ny polystyren, vilket ger utmärkt optisk klarhet
  • Aseptiskt tillverkade plattor får ingen ytbehandling och ger därför en medelhög bindningsyta
  • Bestrålningsprocessen för de sterila plattorna gör ytan mer hydrofil och genererar därför en högbindande produkt
  • Lämplig för användning vid en våglängd på 340nm
  • Kondensringar på locket, tillsammans med upphöjda brunnskanter på basen, hjälper till att minimera risken för kontaminering från omgivande brunnar
  • Orienteringshörn och alfanumerisk märkning säkerställer enkel providentifiering
  • Frostat skrivområde på plattans gavel för tydlig identifiering
  • Hängbrunnsdesign säkerställer jämn temperaturfördelning runt varje brunn
  • Tallrikarna levereras utan lock (kan köpas separat)
  • In vitro endast använda
Beställningsvarningar:
Inte tillgängligt i alla geografiska regioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formatera Standard
Array 8 x 12
Förpackning 50 askar
Färg Klart
Produkttyp Microtiter Tallrikar
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rund botten (U-brunn)
nr per ärende 50
Antal per förpackning 5
Kvantitet 50/Pk.