Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Rensa Microtiter™ Tallrikar
Beskrivning
Förvara och transportera prover eller utför mikrobiologiska screeningar, EIA/absorbansanalyser och serologiarbete med 96-brunnar Thermo Scientific™ Sterilin™ Rensa Microtiter™ Tallrikar. Levereras utan lock; kan köpas separat. Inte tillgängligt i alla geografiska regioner.
- Tillverkad av ny polystyren, vilket ger utmärkt optisk klarhet
- Aseptiskt tillverkade plattor får ingen ytbehandling och ger därför en medelhög bindningsyta
- Bestrålningsprocessen för de sterila plattorna gör ytan mer hydrofil och genererar därför en högbindande produkt
- Lämplig för användning vid en våglängd på 340nm
- Kondensringar på locket, tillsammans med upphöjda brunnskanter på basen, hjälper till att minimera risken för kontaminering från omgivande brunnar
- Orienteringshörn och alfanumerisk märkning säkerställer enkel providentifiering
- Frostat skrivområde på plattans gavel för tydlig identifiering
- Hängbrunnsdesign säkerställer jämn temperaturfördelning runt varje brunn
- Tallrikarna levereras utan lock (kan köpas separat)
- In vitro endast använda
Beställningsvarningar:
Inte tillgängligt i alla geografiska regioner
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 50 askar |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Microtiter Tallrikar |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Visa mer |