Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Rensa Microtiter™ Tallrikar
Beschreibung
Förvara och transportera prover eller utför mikrobiologiska screeningar, EIA/absorbansanalyser och serologiarbete med 96-brunnar Thermo Scientific™ Sterilin™ Rensa Microtiter™ Tallrikar. Levereras utan lock; kan köpas separat. Inte tillgängligt i alla geografiska regioner.
- Tillverkad av ny polystyren, vilket ger utmärkt optisk klarhet
- Aseptiskt tillverkade plattor får ingen ytbehandling och ger därför en medelhög bindningsyta
- Bestrålningsprocessen för de sterila plattorna gör ytan mer hydrofil och genererar därför en högbindande produkt
- Lämplig för användning vid en våglängd på 340nm
- Kondensringar på locket, tillsammans med upphöjda brunnskanter på basen, hjälper till att minimera risken för kontaminering från omgivande brunnar
- Orienteringshörn och alfanumerisk märkning säkerställer enkel providentifiering
- Frostat skrivområde på plattans gavel för tydlig identifiering
- Hängbrunnsdesign säkerställer jämn temperaturfördelning runt varje brunn
- Tallrikarna levereras utan lock (kan köpas separat)
- In vitro endast använda
Beställningsvarningar:
Inte tillgängligt i alla geografiska regioner
Spezifikation
Spezifikation
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 50 askar |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Microtiter Tallrikar |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Well Shape | Rund botten (U-brunn) |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.