Läs mer
Sterilin™ Klara trippelventil petriskålar
Produktkod. 11769252
Change view
Diameter (metrisk):
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11769252 90 mm Paket med 500
1 options
Produktkod. 11769252 Leverantör Thermo Scientific Sterilin Leverantörsnummer 101VR20/C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2033.79 SEK
    1301.97 SEK / Paket med 500
    Save 731.82 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Odla mikroorganismer på fasta medier med hjälp av Thermo Scientific Sterilin Standard 90 mm petriskålar. Dessa grunda skålar maximerar inkubatorutrymmet och har en spegelfinish som säkerställer hög optisk kvalitet.
  • Tillverkad av icke-cytotoxisk jungfrulig polystyren
  • Idealisk för användning i automatiska tallrikshällare
  • Endast för in vitro användning
  • Trippelventilation —underlättar gasutbyte; idealisk för korttidsarbete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, 98/79/EC, BS611 del 2
Färg Klart
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Typ Petriskål
För användning med (applikation) För användning i automatiska tallrikshällare, endast för in vitro användning
Kvantitet 500 Etui
Höjd (metrisk) 16.2 mm
Diameter (metrisk) 90 mm