Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Kottar
Produktkod. 11349183
Change view
Beskrivning:
Set med 6 koner; Diverse
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
11349183 Set med 6 koner; Diverse Varje
1 options
Produktkod. 11349183 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CON0006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.59 SEK
    500.76 SEK / Paket med 1
    Save 159.83 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Montera dina filtertrattar säkert utan risk för flisning eller halka. Koner är gjorda av naturgummi och är också användbara för att montera deglar på adaptrar.
Montera dina filtertrattar säkert utan risk för flisning eller halka. Thermo Scientific™ Sterilin™ Koner är gjorda av naturgummi och är också användbara för att montera deglar på adaptrar.
  • Set med sex kottar
  • Tillverkad av naturgummi
  • För montering av filtertrattar i Büchner-kolvar
  • Även lämplig för montering av Gooch-deglar på adaptrar
Beställningsinformation:
  • Inte tillgängligt i alla geografiska regioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Set med 6 koner; Diverse
Material Gummi
För användning med (utrustning) Büchner-kolvar och Gooch-deglar
Inkluderar Set med sex kottar