Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11758938 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
100 ml
250 ml
Längd (metrisk):
191 mm
334 mm
383 mm
Stängningsmaterial:
Metall
Polypropen
Färg:
Blått
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 11758938
Brand: Thermo Scientific™ 192BLUE
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Underlätta provinsamling och transport till labbet i en enda behållare med hjälp av Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ för att minska risken för korskontaminering.
Underlätta provinsamling och transport till labbet i en enda behållare med hjälp av Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ för att minska risken för korskontaminering.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
  • Individuellt inslagna och steriliserade med gammastrålning
  • Täthetstestad i enlighet med BS EN 14254 Annex D
  • Finns i antingen klar eller blå polystyren
  • Handtaget knäpps av snyggt efter provtagning för enkel transport
  • Val av handtagslängd för att rymma de flesta provtagningstillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Behållare med skruvlock
Förslutning ingår Ja
Material Polystyren
Form Cylindrisk
Sterilitet Bestrålat
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Stängningsmaterial Metall
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Blått
Beskrivning Dippa, skruvkork
Längd (metrisk) 334 mm