Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™
Produktkod. 11788848 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 ml
100 ml
250 ml
Längd (metrisk):
191 mm
334 mm
383 mm
Stängningsmaterial:
Metall
Polyeten
Färg:
Blått
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Stängningsmaterial Färg Förpackningsstorlek
11788848 100 ml 383 mm Metall Klart Paket med 100
11729352 30 ml 191 mm Polyeten Klart Paket med 50
11738938 30 ml 191 mm Polyeten Blått Paket med 50
11798848 100 ml 383 mm Metall Blått Paket med 100
11748938 250 ml 334 mm Metall Klart Paket med 50
11758938 250 ml 334 mm Metall Blått Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11788848 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 194IW
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-12-2026
Underlätta provinsamling och transport till labbet i en enda behållare med hjälp av Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ för att minska risken för korskontaminering.
Underlätta provtagning och transport till laboratoriet i en enda behållare för Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ att minska risken för korskontaminering.
  • Individuellt inslagna och steriliserade med gammastrålning
  • Täthetstestad i enlighet med BS EN 14254 Annex D
  • Finns i antingen klar eller blå polystyren
  • Handtaget knäpps av snyggt efter provtagning för enkel transport
  • Val av handtagslängd för att rymma de flesta provtagningstillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Behållare
Förslutning ingår Ja
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Stängningsmaterial Metall
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Klart
Beskrivning Dippa, skruvkork
Längd (metrisk) 383 mm