Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
100 ml
250 mL
Längd (metrisk):
191 mm
334 mm
383 mm
Stängningsmaterial:
Metall
Polypropen
Färg:
Blått
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
Underlätta provinsamling och transport till labbet i en enda behållare med hjälp av Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ för att minska risken för korskontaminering.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
- Individuellt inslagna och steriliserade med gammastrålning
- Täthetstestad i enlighet med BS EN 14254 Annex D
- Finns i antingen klar eller blå polystyren
- Handtaget knäpps av snyggt efter provtagning för enkel transport
- Val av handtagslängd för att rymma de flesta provtagningstillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Behållare |
| Förslutning ingår | Ja |
| Material | Polystyren |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Stängningsmaterial | Metall |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Färg | Blått |
| Beskrivning | Dippa, skruvkork |
| Visa mer |