Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Homogenisatorpåsar, Steriblend
Beskrivning
Tillverkad av livsmedelsklassad tung polyeten, Thermo Scientific™ Sterilin™ Homogenizerpåsar är idealiska för att homogenisera livsmedelsprover före mikrobiologisk analys.
- Lämplig för användning i alla ledande homogeniseringsmaskiner
- Dubbelförseglad för styrka och tillförlitlighet, vilket säkerställer säker bearbetning av prover
- Tillverkad av livsmedelsgodkänd kraftig polyeten för hållbarhet
- Sterilisera med gammastrålning
- Inte tillgängligt i alla geografiska regioner
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Steriblend väska |
| Material | Polyeten |
| nr per ärende | 500 |
| Antal per förpackning | 50 |
| Mått (L x B) | 300 x 180mm |
| Kapacitet (metrisk) | 400 ml |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Bredd (metrisk) | 180 mm |