Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Icke-pyrogena polystyrenbehållare
Produktkod. 11319123
Change view
Kapacitet (metrisk):
7 ml
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
Stängningsmaterial:
Metall
Polyeten
Polypropen
nr per ärende:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
400/Cs.
50/Cs.
700/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 200
Paket med 300
Paket med 400
Paket med 50
Paket med 700
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsmaterial nr per ärende Förpackningsstorlek
11319123 30 ml Polypropen 400/Cs. Paket med 400
11309123 7 ml Polyeten 700/Cs. Paket med 700
11329123 60 ml Metall 300/Cs. Paket med 300
11339123 100 ml Metall 200/Cs. Paket med 200
11349123 150 ml Metall 120/Cs. Paket med 120
11359123 250 ml Metall 50/Cs. Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11319123 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 128PYR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5896.96 SEK
    4006.04 SEK / Paket med 400
    Save 1890.92 SEK
    32% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Utför sterilitets- och endotoxintest med Thermo Scientific™ Sterilin™ Icke-pyrogena polystyrenbehållare.
Utför sterilitets- och endotoxintest med Thermo Scientific™ Sterilin™ Icke-pyrogena polystyrenbehållare.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Täthetstestad i enlighet med BS EN 14254 Annex D
  • Märkt med partinummer för full spårbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Behållare
Förslutning ingår Ja
Material Polystyren
Form Cylindrisk
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Certifikat och efterlevnad Täthetstestad enligt BS EN ISO 6717. Certifierat endotoxinfritt till nivåer< 0,01 EU/m.
Stängningsmaterial Polypropen
Beskrivning Icke-pyrogen behållare
Diameter (metrisk) 31 mm
Höjd (metrisk) 94 mm
Märka Tryckt
nr per ärende 400/Cs.