Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Icke-pyrogena polystyrenbehållare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11349123
Kapacitet (metrisk):
7 mL
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
Stängningsmaterial:
Metall
Polyeten
Polypropen
nr per ärende:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
400/Cs.
50/Cs.
700/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 200
Paket med 300
Paket med 400
Paket med 50
Paket med 700
Produktkod. 11349123
Brand: Thermo Scientific™ 165PYR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför sterilitets- och endotoxintest med Thermo Scientific™ Sterilin™ Icke-pyrogena polystyrenbehållare.
Utför sterilitets- och endotoxintest med Thermo Scientific™ Sterilin™ Icke-pyrogena polystyrenbehållare.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Täthetstestad i enlighet med BS EN 14254 Annex D
  • Märkt med partinummer för full spårbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Behållare
Förslutning ingår Ja
Material Polystyren
Form Cylindrisk
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Certifikat och efterlevnad Täthetstestad enligt BS EN ISO 6717. Certifierat endotoxinfritt till nivåer< 0,01 EU/m.
Stängningsmaterial Metall
Beskrivning Icke-pyrogen behållare
Diameter (metrisk) 55 mm
Höjd (metrisk) 108 mm
Märka Tryckt
nr per ärende 120/Cs.