Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Icke-pyrogena polystyrenbehållare
Produktkod. 11359123
Change view
Kapacitet (metrisk):
7 ml
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
Stängningsmaterial:
Metall
Polyeten
Polypropen
nr per ärende:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
400/Cs.
50/Cs.
700/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 200
Paket med 300
Paket med 400
Paket med 50
Paket med 700
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsmaterial nr per ärende Förpackningsstorlek
11359123 250 ml Metall 50/Cs. Paket med 50
11309123 7 ml Polyeten 700/Cs. Paket med 700
11319123 30 ml Polypropen 400/Cs. Paket med 400
11329123 60 ml Metall 300/Cs. Paket med 300
11339123 100 ml Metall 200/Cs. Paket med 200
11349123 150 ml Metall 120/Cs. Paket med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11359123 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 190PYR
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
Utför sterilitets- och endotoxintest med Thermo Scientific™ Sterilin™ Icke-pyrogena polystyrenbehållare.
Utför sterilitets- och endotoxintest med Thermo Scientific™ Sterilin™ Icke-pyrogena polystyrenbehållare.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Täthetstestad i enlighet med BS EN 14254 Annex D
  • Märkt med partinummer för full spårbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Behållare med skruvlock
Förslutning ingår Ja
Material Polystyren
Form Cylindrisk
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Certifikat och efterlevnad Täthetstestad enligt BS EN ISO 6717. Certifierat endotoxinfritt till nivåer< 0,01 EU/m.
Stängningsmaterial Metall
Beskrivning Icke-pyrogen behållare
Diameter (metrisk) 65.5 mm
Höjd (metrisk) 119.5 mm
Märka Tryckt
nr per ärende 50/Cs.