Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Pipettlökar
Produktkod. 12872893
Change view
Beskrivning:
Pipettlökar; Nr 10 spene (case of 100)
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
12872893 Pipettlökar; Nr 10 spene (case of 100) Paket med 100
1 options
Produktkod. 12872893 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TET0102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3325.00 SEK
    2370.25 SEK / Paket med 100
    Save 954.75 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-02-2027
Lägg i varukorgen
Överför vätskor på ett säkert sätt med glaspipetter och dessa pipettlampor av naturgummi.
Överför vätskor säkert med glaspipetter och dessa naturgummi Sterilin™ Pipettlökar.
  • Idealisk för användning med Pasteurpipetter i glas
  • Tillverkad av naturgummi
  • Uppdragen volym: 0,22 cm 3
Beställningsinformation
  • Inte tillgängligt i alla geografiska regioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pipettlökar; Nr 10 spene (case of 100)
För användning med Pasteurpipett i glas
Material Naturgummi
För användning med (utrustning) Idealisk för användning med Pasteurpipetter i glas