missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Pipette Tips
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volym (metrisk):
100 till 1000 μl
5 till 200 μl
Färg:
Blått
Gult
Tipsstil:
Gilson
Universell
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Beskrivning
Rely on Thermo Scientific™ Sterilin™ Pipette Tips for excellent sample visibility and minimal fluid retention with your Gilson, Eppendorf and universal-style pipettes.
- Manufactured from virgin polypropylene and metal-free pigments
- High translucency for excellent visibility of sample
- Hydrophobic surface to minimize fluid retention
- Precision molded for clean delivery
- Supplied nonsterile and autoclavable at 121°C
- Supplied bulk packed, an economical choice for the busy laboratory
Ordering Information
- Not available in all geographic regions
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 5 till 200 μl |
| Filtrerade | Non-filtered |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Färg | Gult |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Formatera | Bulk |
| Tipsstil | Gilson |
| För användning med (utrustning) | Gilson Pipetman |
| Produktlinje | Sterilin |
| Material | Virgin Polypropylene |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering