Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes
Slangstorlek:
0,6 ml
1,0 ml
2,5 ml
2,7 ml
4,9 ml
11,0 ml
Förpackningsmängd:
250
500
1000
1500
2500
Förpackningsstorlek:
Paket med 10000
Paket med 2500
Paket med 3500
Paket med 6000
Paket med 750
Beskrivning
Avoid the hazards of glass with this safe, convenient alternative. Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes are manufactured from virgin polystyrene and supplied nonsterile.
Not available in all geographic regions.
- Suitable for samples ranging from 0.6 to 11mL
- Supplied nonsterile
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Round Base Plastic Tubes |
| Material | Polystyrene |
| Diameter (metrisk) Yttre | 10 mm |
| Förpackningsmängd | 500 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Slangstorlek | 2,7 ml |