Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes
Produktkod. 11748868
Change view
Slangstorlek:
0,6 ml
1,0 ml
2,5 ml
2,7 ml
4,9 ml
11,0 ml
Förpackningsmängd:
250
500
1000
1500
2500
Förpackningsstorlek:
Paket med 10000
Paket med 2500
Paket med 3500
Paket med 6000
Paket med 750
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Förpackningsmängd unitSize
11748868 0,6 ml 1000 Paket med 10000
13015723 1,0 ml 1000 Paket med 10000
12842863 2,5 ml 2500 Paket med 2500
11708988 2,7 ml 500 Paket med 6000
11778908 4,9 ml 250 Paket med 3500
12852863 11,0 ml 1500 Paket med 750
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11748868 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer RT15
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Undvik farorna med glas med detta säkra, bekväma alternativ. Thermo Scientific™ Sterilin™ Runda plaströr är tillverkade av ny polystyren.
Avoid the hazards of glass with this safe, convenient alternative. Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes are manufactured from virgin polystyrene and supplied nonsterile.
Not available in all geographic regions.
  • Lämplig för prover från 0,6 till 11 ml
  • Levereras icke-steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Runda plaströr
Material Polystyren
Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
Förpackningsmängd 1000
Produktlinje Sterilin
Sterilitet Icke-steril
Slangstorlek 0,6 ml
Produkttyp Basrör