Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes
Produktkod. 13015723
Slangstorlek:
0,6 ml
1,0 ml
2,5 ml
2,7 ml
4,9 ml
11,0 ml
Förpackningsmängd:
250
500
1000
1500
2500
Förpackningsstorlek:
Paket med 10000
Paket med 2500
Paket med 3500
Paket med 6000
Paket med 750
Produktkod. 13015723
Brand: Thermo Scientific™ RT20
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Undvik farorna med glas med detta säkra, bekväma alternativ. Thermo Scientific™ Sterilin™ Runda plaströr är tillverkade av ny polystyren.
Avoid the hazards of glass with this safe, convenient alternative. Thermo Scientific™ Sterilin™ Plastic Round Base Tubes are manufactured from virgin polystyrene and supplied nonsterile.
Not available in all geographic regions.
  • Lämplig för prover från 0,6 till 11 ml
  • Levereras icke-steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Runda plaströr
Material Polystyren
Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
Förpackningsmängd 1000
Sterilitet Icke-steril
Slangstorlek 1,0 ml