Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Överföringspipetter i plast
Produktkod. 11329203
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
3 mL
Kvantitet:
1/Pk., 500/Cs.
10/Pk., 500/Cs.
500/Pk., 3000/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 3000
Paket med 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Kvantitet unitSize
11329203 1 mL 500/Pk., 3000/Cs. Paket med 500
12153390 1 mL 500/Pk., 3000/Cs. Paket med 3000
11339203 1 mL 10/Pk., 500/Cs. Paket med 500
11349203 1 mL 1/Pk., 500/Cs. Paket med 500
12027502 3 mL 500/Pk., 3000/Cs. Paket med 3000
12909487 3 mL 500/Pk., 3000/Cs. Paket med 500
11369203 3 mL 10/Pk., 500/Cs. Paket med 500
11379203 3 mL 1/Pk., 500/Cs. Paket med 500
12999477 - 500/Pk., 3000/Cs. Paket med 500
11758908 - 500/Pk., 3000/Cs. Paket med 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11329203 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 201C
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överför vätskor säkert och exakt med Thermo Scientific™ Sterilin™ Överföringspipetter av plast. Idealisk för allmän laboratorieanvändning, provförvaring och transport.
  • Tillverkad av giftfri lågdensitetspolyeten
  • Inbyggd påfyllningslampa eliminerar kontaminering i samband med separata gummilampor
  • Utmärkt transparens och jämn tjocklek
  • Exakta graderingar på 1 och 3 ml versioner som säkerställer konsekventa resultat
  • Kan värmeförseglas för provförvaring och transport
  • Värmeförseglade glödlampor lämpliga för lagring i gasfasen av flytande kväve
  • 3 ml graderad: lämplig för blodbanker och allmänt laboratoriebruk
  • Smal skaft: lämplig för användning som frysflaska, sedimentering och transport
  • 1mL graderad: lämplig för allmän laboratorieanvändning, förvaring och transport
  • av prover
Beställningsinformation
  • Inte tillgängligt i alla geografiska regioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material LDPE
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Kvantitet 500/Pk., 3000/Cs.
Volym (metrisk) 1 mL