Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Överföringspipetter i plast
Produktkod. 11379203
Volym (metrisk):
1 mL
3 mL
Kvantitet:
1/Pk., 500/Cs.
10/Pk., 500/Cs.
500/Pk., 3000/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 3000
Paket med 500
Produktkod. 11379203
Brand: Thermo Scientific™ PP89SB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Överför vätskor säkert och exakt med Thermo Scientific™ Sterilin™ Överföringspipetter av plast. Idealisk för allmän laboratorieanvändning, provförvaring och transport.
  • Manufactured from nontoxic low density polyethylene
  • Integral filling bulb eliminates contamination associated with separate rubber bulbs
  • Excellent transparency and uniform thickness
  • Precise graduations on 1 and 3mL versions ensuring consistent results
  • Can be heat sealed for sample storage and transportation
  • Heat sealed bulbs suitable for storage in the gas phase of liquid nitrogen
  • 3mL graduated: suitable for blood banking and general laboratory use
  • Narrow stem: suitable for use as a freeze vial, sedimentation and transport
  • 1mL graduated: suitable for general laboratory use, storage and transportation
  • of samples
Ordering Information
  • Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material LDPE
Sterilitet Sterile
Graderad Yes
Kvantitet 1/Pk., 500/Cs.
Volym (metrisk) 3 mL