Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Överföringspipetter i plast
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12999477
Kvantitet:
1/Pk., 500/Cs.
10/Pk., 500/Cs.
500/Pk., 3000/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 3000
Paket med 500
Volym (metrisk):
1 mL
3 mL
Produktkod. 12999477
Brand: Thermo Scientific™ 202C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överför vätskor säkert och exakt med Thermo Scientific™ Sterilin™ Överföringspipetter av plast. Idealisk för allmän laboratorieanvändning, provförvaring och transport.
  • Tillverkad av giftfri lågdensitetspolyeten
  • Inbyggd påfyllningslampa eliminerar kontaminering i samband med separata gummilampor
  • Utmärkt transparens och jämn tjocklek
  • Exakta graderingar på 1 och 3 ml versioner som säkerställer konsekventa resultat
  • Kan värmeförseglas för provförvaring och transport
  • Värmeförseglade glödlampor lämpliga för lagring i gasfasen av flytande kväve
  • 3 ml graderad: lämplig för blodbanker och allmänt laboratoriebruk
  • Smal skaft: lämplig för användning som frysflaska, sedimentering och transport
  • 1mL graderad: lämplig för allmän laboratorieanvändning, förvaring och transport
  • av prover
Beställningsinformation
  • Inte tillgängligt i alla geografiska regioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material LDPE
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 500/Pk., 3000/Cs.
Typ Smal stamöverföringspipett