Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polypropen 30mL universalbehållare
Produktkod. 12673546
Change view
Märka:
Tryckt
Vanlig
Inkluderar:
Behållare med borsyra
Behållare med sked
Endast behållare
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Märka Inkluderar Förpackningsstorlek
12673546 Vanlig Endast behållare Paket med 400
12663546 Tryckt Endast behållare Paket med 400
12683546 Tryckt Behållare med borsyra Paket med 400
12693546 Tryckt Behållare med sked Paket med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12673546 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 128C/P
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ utmärkt temperatur- och kemikaliebeständighet med den 95kPa-kompatibla och CE-märkta 30mL läckagesäkra behållaren med Quickstart 1/2 varvs lock.
Säkra utmärkt temperatur- och kemikaliebeständighet med dessa 95kPa-kompatibla 30mL läckagesäkra Thermo Scientific™ Sterilin™ Polypropen 30mL universalbehållare.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
Funktioner
  • Aseptiskt tillverkad, ultraklar polypropen
  • Täthetstestad i enlighet med BS EN 14254 Annex D
  • Lämplig för centrifugering vid 9 500x g
  • Flertätningslock 'QuickStart' för förbättrad hantering och oöverträffad läckagefri prestanda
  • Partinummer tryckt på varje behållare för att underlätta spårbarheten
  • Märkt för patientinformation och tillgänglig antingen odoserad, doserad med borsyrakonserveringsmedel (0,4 g) eller en lös sked
Beställningsvarningar:
Inte tillgängligt i alla geografiska regioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Behållare
Material Polypropen
Form Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Certifikat och efterlevnad Täthetstestad enligt BS EN ISO 6717. 
Förslutningstyp Multi-Seal
Beskrivning Universalbehållare
Diameter (metrisk) 31 mm
Höjd (metrisk) 94 mm
Inkluderar Endast behållare
Märka Vanlig
Kvantitet 400/Cs.