Läs mer
Sterilin™ Polypropylene Conical Microfuge Tubes
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10000
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Microcentrifuge tube |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Färg | Transparent |
| Material | Polypropylene |
| Antal per förpackning | 10.000/Pk. |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Graderad | Yes |
| Max. RCF | 20,000 x g |
| Examen | 0.5, 1 and 1.5mL |
| Visa mer |