Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyren 30mL Universalbehållare
Produktkod. 11309143
Change view
Inkluderar:
Behållare, borsyra
Behållare, lock
Behållare, sked
Endast behållare
Märka:
Ingen etikett
Tryckt
Vanlig
nr per ärende:
400/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Produktkod. Inkluderar Märka nr per ärende unitSize
11309143 Behållare, sked Vanlig 400/Cs. Paket med 400
12501299 Endast behållare Ingen etikett 400/Cs. Paket med 400
12511299 Behållare, lock Tryckt 400/Cs. Paket med 400
12521299 Behållare, lock Vanlig 400/Cs. Paket med 400
11758918 Behållare, sked Ingen etikett 400/Cs. Paket med 400
11768918 Behållare, sked Tryckt 400/Cs. Paket med 400
12799855 Behållare, borsyra Tryckt 400/Cs. Paket med 400
7 options
Produktkod. 11309143
Brand: Thermo Scientific™ 128SC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Säkerställ utmärkt provinneslutning med hjälp av Sterilin Polystyren 30mL universalbehållare, med en traditionell flödestätning med 1-1/2 varvs lock.
Säkerställ utmärkt provinneslutning med hjälp av Thermo Scientific™ Sterilin Polystyren 30mL universalbehållare, med en traditionell flödestätning med 1-1/2 varvs lock.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
  • 95kPa-compliance ensures leak-free performance and suitability for transport (except spoon variants)
  • Available pre-filled with boric acid (0.4g) for the preservation of urine samples
  • Suitable for centrifugation at 3,800 x g
  • Aseptically manufactured
  • In vitro use only
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Universal Container
Material Polystyrene
Form Cylindrical
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Certifikat och efterlevnad Leak-tested in accordance with BS EN ISO 6717
Stängningsmaterial Polypropylene
Beskrivning Universal Container + spoon
Diameter (metrisk) 31 mm
Höjd (metrisk) 94 mm
Inkluderar Behållare, sked
Märka Vanlig
nr per ärende 400/Cs.