Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyren 30mL Universalbehållare
Product Code. 11758918
Click to view available options
Inkluderar:
Behållare, borsyra
Behållare, lock
Behållare, sked
Endast behållare
Märka:
Ingen etikett
Tryckt
Vanlig
nr per ärende:
400/Cs.
Unit Size:
Paket med 400
Product Code. 11758918
Brand: Thermo Scientific™ 128SA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Säkerställ utmärkt provinneslutning med hjälp av Sterilin Polystyren 30mL universalbehållare, med en traditionell flödestätning med 1-1/2 varvs lock.
Säkerställ utmärkt provinneslutning med hjälp av Thermo Scientific™ Sterilin Polystyren 30mL universalbehållare, med en traditionell flödestätning med 1-1/2 varvs lock.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
  • 95kPa-compliance ensures leak-free performance and suitability for transport (except spoon variants)
  • Available pre-filled with boric acid (0.4g) for the preservation of urine samples
  • Suitable for centrifugation at 3,800 x g
  • Aseptically manufactured
  • In vitro use only
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Universal Container
Material Polystyrene
Form Cylindrical
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Certifikat och efterlevnad Leak-tested in accordance with BS EN ISO 6717
Stängningsmaterial Polypropylene
Beskrivning Universal Container + spoon
Diameter (metrisk) 31 mm
Höjd (metrisk) 94 mm
Inkluderar Behållare, sked
Märka Ingen etikett
nr per ärende 400/Cs.