Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyren 30mL Universalbehållare
Produktkod. 11768918
Change view
Inkluderar:
Behållare, borsyra
Behållare, sked
Märka:
Tryckt
Vanlig
nr per ärende:
400/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Märka nr per ärende unitSize
11768918 Behållare, sked Tryckt 400/Cs. Paket med 400
11309143 Behållare, sked Vanlig 400/Cs. Paket med 400
12799855 Behållare, borsyra Tryckt 400/Cs. Paket med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11768918 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 128SB
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Säkerställ utmärkt provinneslutning med hjälp av Sterilin Polystyren 30mL universalbehållare, med en traditionell flödestätning med 1-1/2 varvs lock.
Säkerställ utmärkt provinneslutning med hjälp av Thermo Scientific™ Sterilin Polystyren 30mL universalbehållare, med en traditionell flödestätning med 1-1/2 varvs lock.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
  • 95kPa-compliance ensures leak-free performance and suitability for transport (except spoon variants)
  • Available pre-filled with boric acid (0.4g) for the preservation of urine samples
  • Suitable for centrifugation at 3,800 x g
  • Aseptically manufactured
  • In vitro use only
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Universal Container
Material Polystyrene
Form Cylindrical
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Certifikat och efterlevnad Leak-tested in accordance with BS EN ISO 6717
Stängningsmaterial Polypropylene
Beskrivning Universal Container + spoon
Diameter (metrisk) 31 mm
Höjd (metrisk) 94 mm
Inkluderar Behållare, sked
Märka Tryckt
nr per ärende 400/Cs.