Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyren 30mL Universalbehållare
Produktkod. 12501299
Change view
Inkluderar:
Behållare, borsyra
Behållare, sked
Container, Cap
Märka:
Ingen etikett
No Label
Plain
Tryckt
Vanlig
nr per ärende:
400/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Märka nr per ärende Förpackningsstorlek
12501299 Container, Cap Ingen etikett 400/Cs. Paket med 400
12511299 Container, Cap Tryckt 400/Cs. Paket med 400
12521299 Container, Cap Vanlig 400/Cs. Paket med 400
11758918 Behållare, sked No Label 400/Cs. Paket med 400
11768918 Behållare, sked Tryckt 400/Cs. Paket med 400
11309143 Behållare, sked Plain 400/Cs. Paket med 400
12799855 Behållare, borsyra Tryckt 400/Cs. Paket med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12501299 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 128A/FS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.95 SEK
    1379.86 SEK / Paket med 400
    Save 61.09 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Säkerställ utmärkt provinneslutning med hjälp av Sterilin Polystyren 30mL universalbehållare, med en traditionell flödestätning med 1-1/2 varvs lock.
Säkerställ utmärkt provinneslutning med hjälp av Thermo Scientific™ Sterilin Polystyren 30mL universalbehållare, med en traditionell flödestätning med 1-1/2 varvs lock.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
  • Täthetstestad i enlighet med BS EN 14254 Annex D
  • 95kPa-kompatibilitet säkerställer läckagefri prestanda och lämplighet för transport (förutom skedvarianter)
  • Finns förfylld med borsyra (0,4g) för konservering av urinprover
  • Lämplig för centrifugering vid 3 800 xg
  • Aseptiskt tillverkad
  • Endast in vitro användning
Beställningsvarningar:
Inte tillgängligt i alla geografiska regioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Universalbehållare
Material Polystyren
Form Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Certifikat och efterlevnad Täthetstestad enligt BS EN ISO 6717
Stängningsmaterial Polyeten
Beskrivning Universalbehållare
Diameter (metrisk) 31 mm
Höjd (metrisk) 94 mm
Inkluderar Container, Cap
Märka Ingen etikett
nr per ärende 400/Cs.