Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyren 30mL Universalbehållare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12511299
Change view
Inkluderar:
Behållare, borsyra
Behållare, lock
Behållare, sked
Endast behållare
Märka:
Ingen etikett
Tryckt
Vanlig
nr per ärende:
400/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Märka nr per ärende unitSize
12511299 Behållare, lock Tryckt 400/Cs. Paket med 400
12501299 Endast behållare Ingen etikett 400/Cs. Paket med 400
12521299 Behållare, lock Vanlig 400/Cs. Paket med 400
11758918 Behållare, sked Ingen etikett 400/Cs. Paket med 400
11768918 Behållare, sked Tryckt 400/Cs. Paket med 400
11309143 Behållare, sked Vanlig 400/Cs. Paket med 400
12799855 Behållare, borsyra Tryckt 400/Cs. Paket med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12511299 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 128B/FS
Säkerställ utmärkt provinneslutning med hjälp av Sterilin Polystyren 30mL universalbehållare, med en traditionell flödestätning med 1-1/2 varvs lock.
Säkerställ utmärkt provinneslutning med hjälp av Thermo Scientific™ Sterilin Polystyren 30mL universalbehållare, med en traditionell flödestätning med 1-1/2 varvs lock.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
  • Täthetstestad i enlighet med BS EN 14254 Annex D
  • 95kPa-kompatibilitet säkerställer läckagefri prestanda och lämplighet för transport (förutom skedvarianter)
  • Finns förfylld med borsyra (0,4g) för konservering av urinprover
  • Lämplig för centrifugering vid 3 800 xg
  • Aseptiskt tillverkad
  • Endast in vitro användning
Beställningsvarningar:
Inte tillgängligt i alla geografiska regioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Universalbehållare
Material Polystyren
Form Cylindrisk
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Certifikat och efterlevnad Täthetstestad enligt BS EN ISO 6717
Stängningsmaterial Polypropen
Beskrivning Universalbehållare
Diameter (metrisk) 31 mm
Höjd (metrisk) 94 mm
Inkluderar Behållare, lock
Märka Tryckt
nr per ärende 400/Cs.