Läs mer
Sterilin™ Polystyrene Cell Culture Tubes
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polyethylene |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Produkttyp | Culture Tube |
| Förslutningstyp | Dual-position Cap |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Polystyrene |
| Disponibel | Single-use |
| Graderad | Yes |
| Förpackningsmängd | 500/Cs. |
| Kvantitet | 500/Cs. |
| Visa mer |