Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbehållare, 60mL till 250mL
Produktkod. 11339153
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
Stängningsmaterial:
Metall
Polyeten
Märka:
Ingen etikett
Tryckt
Vanlig
Kvantitet:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
50/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 200
Paket med 300
Paket med 50
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsmaterial Märka Kvantitet Förpackningsstorlek
11339153 60 ml Metall Vanlig 300/Cs. Paket med 300
11379123 60 ml Metall Ingen etikett 300/Cs. Paket med 300
11319143 60 ml Metall Tryckt 300/Cs. Paket med 300
11389123 60 ml Polyeten Ingen etikett 300/Cs. Paket med 300
11788898 60 ml Polyeten Tryckt 300/Cs. Paket med 300
11708908 60 ml Polyeten Vanlig 300/Cs. Paket med 300
11399123 100 ml Metall Ingen etikett 200/Cs. Paket med 200
11349143 100 ml Metall Tryckt 200/Cs. Paket med 200
11369143 100 ml Metall Vanlig 200/Cs. Paket med 200
11309133 100 ml Polyeten Ingen etikett 200/Cs. Paket med 200
11359143 100 ml Polyeten Tryckt 200/Cs. Paket med 200
11379143 100 ml Polyeten Vanlig 200/Cs. Paket med 200
11319133 150 ml Metall Ingen etikett 120/Cs. Paket med 120
11389143 150 ml Metall Tryckt 120/Cs. Paket med 120
11399143 150 ml Metall Vanlig 120/Cs. Paket med 120
11329133 250 ml Metall Ingen etikett 50/Cs. Paket med 50
11349153 250 ml Metall Tryckt 50/Cs. Paket med 50
12047492 250 ml Metall Vanlig 50/Cs. Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 11339153 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 125CM
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller prover i Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbehållare med en kapacitet på 60mL till 250mL. Finns med flödestätningar av antingen plast eller metall.
Innehåller prover i Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbehållare med en kapacitet på 60mL till 250mL. Finns med flödestätningar av antingen plast eller metall.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
Funktioner
  • Aseptiskt tillverkad
  • Täthetstestad i enlighet med BS EN 14254 Annex D
  • 125AM, 125BM och 125CM produktcertifierad 95kPa-kompatibel vilket säkerställer lämplighet för provtransport
Anmärkning:
Endast för in vitro användning.
Beställningsinformation:
Produkten är inte tillgänglig i Nordamerika.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Behållare
Förslutning ingår Ja
Material Polystyren
Form Cylindrisk
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Certifikat och efterlevnad Läckagetestad enligt bilaga D enligt BS EN ISO 6717
Stängningsmaterial Metall
Diameter (metrisk) 44.5 mm
Höjd (metrisk) 61 mm
Märka Vanlig
Kvantitet 300/Cs.