Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbehållare, 60mL till 250mL
Kapacitet (metrisk):
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
Stängningsmaterial:
Metall
Polyeten
Polyethylene
Märka:
Ingen etikett
Printed
Tryckt
Vanlig
nr per ärende:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
50/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 200
Paket med 300
Paket med 50
Beskrivning
Innehåller prover i Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbehållare med en kapacitet på 60mL till 250mL. Finns med flödestätningar av antingen plast eller metall.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
Features:
- Aseptically manufactured
- Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
- 125AM, 125BM and 125CM product certified 95kPa-compliant ensuring suitability for sample transport
Note:
For in vitro use only.
Ordering Information:
Product is not available in North America.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Container |
| Förslutning ingår | Yes |
| Material | Polystyrene |
| Form | Cylindrical |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Certifikat och efterlevnad | Leak-tested in accordance with BS EN ISO 6717 |
| Stängningsmaterial | Polyethylene |
| Diameter (metrisk) | 51 mm |
| Höjd (metrisk) | 78 mm |
| Visa mer |