Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbehållare, 60mL till 250mL
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11369143
Kapacitet (metrisk):
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
Stängningsmaterial:
Metall
Polyeten
Märka:
Ingen etikett
Tryckt
Vanlig
nr per ärende:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
50/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 200
Paket med 300
Paket med 50
Produktkod. 11369143
Brand: Thermo Scientific™ 185CM
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller prover i Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbehållare med en kapacitet på 60mL till 250mL. Finns med flödestätningar av antingen plast eller metall.
Innehåller prover i Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbehållare med en kapacitet på 60mL till 250mL. Finns med flödestätningar av antingen plast eller metall.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
Funktioner
  • Aseptiskt tillverkad
  • Täthetstestad i enlighet med BS EN 14254 Annex D
  • 125AM, 125BM och 125CM produktcertifierad 95kPa-kompatibel vilket säkerställer lämplighet för provtransport
Anmärkning:
Endast för in vitro användning.
Beställningsinformation:
Produkten är inte tillgänglig i Nordamerika.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Behållare
Förslutning ingår Ja
Material Polystyren
Form Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Certifikat och efterlevnad Täthetstestad enligt BS EN ISO 6717
Stängningsmaterial Metall
Diameter (metrisk) 49.5 mm
Höjd (metrisk) 77 mm
Märka Vanlig
nr per ärende 200/Cs.