Läs mer
- Home
- Products
- Klinisk provsamling
- Allmänna kliniska provbehållare
- Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbehållare, 60mL till 250mL
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbehållare, 60mL till 250mL
Produktkod. 11389123
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
Stängningsmaterial:
Metall
Polyeten
Märka:
Ingen etikett
Tryckt
Vanlig
Kvantitet:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
50/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 200
Paket med 300
Paket med 50
18 product options available for selection
| Produktkod. | Kapacitet (metrisk) | Stängningsmaterial | Märka | Kvantitet | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 11389123 | 60 ml | Polyeten | Ingen etikett | 300/Cs. | Paket med 300 |
| 11379123 | 60 ml | Metall | Ingen etikett | 300/Cs. | Paket med 300 |
| 11319143 | 60 ml | Metall | Tryckt | 300/Cs. | Paket med 300 |
| 11339153 | 60 ml | Metall | Vanlig | 300/Cs. | Paket med 300 |
| 11788898 | 60 ml | Polyeten | Tryckt | 300/Cs. | Paket med 300 |
| 11708908 | 60 ml | Polyeten | Vanlig | 300/Cs. | Paket med 300 |
| 11399123 | 100 ml | Metall | Ingen etikett | 200/Cs. | Paket med 200 |
| 11349143 | 100 ml | Metall | Tryckt | 200/Cs. | Paket med 200 |
| 11369143 | 100 ml | Metall | Vanlig | 200/Cs. | Paket med 200 |
| 11309133 | 100 ml | Polyeten | Ingen etikett | 200/Cs. | Paket med 200 |
| 11359143 | 100 ml | Polyeten | Tryckt | 200/Cs. | Paket med 200 |
| 11379143 | 100 ml | Polyeten | Vanlig | 200/Cs. | Paket med 200 |
| 11319133 | 150 ml | Metall | Ingen etikett | 120/Cs. | Paket med 120 |
| 11389143 | 150 ml | Metall | Tryckt | 120/Cs. | Paket med 120 |
| 11399143 | 150 ml | Metall | Vanlig | 120/Cs. | Paket med 120 |
| 11329133 | 250 ml | Metall | Ingen etikett | 50/Cs. | Paket med 50 |
| 11349153 | 250 ml | Metall | Tryckt | 50/Cs. | Paket med 50 |
| 12047492 | 250 ml | Metall | Vanlig | 50/Cs. | Paket med 50 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
11389123
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
125AP
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Använd kampanjkoden 28170
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
1330.00 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28170" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28170" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Innehåller prover i Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbehållare med en kapacitet på 60mL till 250mL. Finns med flödestätningar av antingen plast eller metall.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
Funktioner
- Aseptiskt tillverkad
- Täthetstestad i enlighet med BS EN 14254 Annex D
- 125AM, 125BM och 125CM produktcertifierad 95kPa-kompatibel vilket säkerställer lämplighet för provtransport
Anmärkning:
Endast för in vitro användning.
Beställningsinformation:
Produkten är inte tillgänglig i Nordamerika.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Behållare med skruvlock |
| Förslutning ingår | Ja |
| Material | Polystyren |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Certifikat och efterlevnad | Täthetstestad enligt BS EN ISO 6717 |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Diameter (metrisk) | 35 mm |
| Höjd (metrisk) | 61 mm |
| Märka | Ingen etikett |
| Kvantitet | 300/Cs. |
| Visa mer Visa mindre |