Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbehållare, 60mL till 250mL
Kapacitet (metrisk):
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
Stängningsmaterial:
Metall
Polyeten
Märka:
Ingen etikett
Tryckt
Vanlig
nr per ärende:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
50/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 200
Paket med 300
Paket med 50
Beskrivning
Innehåller prover i Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenbehållare med en kapacitet på 60mL till 250mL. Finns med flödestätningar av antingen plast eller metall.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
Funktioner
- Aseptiskt tillverkad
- Täthetstestad i enlighet med BS EN 14254 Annex D
- 125AM, 125BM och 125CM produktcertifierad 95kPa-kompatibel vilket säkerställer lämplighet för provtransport
Anmärkning:
Endast för in vitro användning.
Beställningsinformation:
Produkten är inte tillgänglig i Nordamerika.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Behållare med skruvlock |
| Förslutning ingår | Ja |
| Material | Polystyren |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 150 ml |
| Certifikat och efterlevnad | Täthetstestad enligt BS EN ISO 6717 |
| Stängningsmaterial | Metall |
| Diameter (metrisk) | 55 mm |
| Höjd (metrisk) | 108 mm |
| Visa mer |