Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Jars with Screw Cap
Beskrivning
Förvara flytande, fast föda och histologiprover i Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenburkar med skruvlock. Dessa engångsburkar för flera användningsområden har en bred hals som gör att stora prover enkelt kan förvaras.
Burkar levereras omärkta och tillgängliga i både sterila (steriliserade med gammastrålning) och icke-sterila format.
- Lämplig för direkt överföring av prov från patient till burk
- Vaddad plastlock för läckagefri prestanda
- CE-märkt
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 120 mL |
| Diameter (engelska) | 2,1 tum |
| För användning med (applikation) | Direkt överföring av prov från patient till burk |
| Inkluderar | Skruvlock |
| Material | Polystyren |
| nr per ärende | 100 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Vikt (metrisk) | 4.5 kg |
| Form | Rund |
| Höjd (metrisk) | 72 mm |
| Visa mer |