Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Jars with Screw Cap
Produktkod. 12724527
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
120 mL
230 mL
350 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterile
nr per ärende:
100
200
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet nr per ärende unitSize
12724527 30 mL Non-sterile 200 Paket med 200
12704537 120 mL Icke-steril 100 Paket med 100
12862803 230 mL Non-sterile 100 Paket med 100
12784537 350 mL Sterile 100 Paket med 100
13107633 350 mL Non-sterile 100 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12724527 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 28308
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förvara flytande, fast föda och histologiprover i Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenburkar med skruvlock. Flera engångsburkar med en bred neck.
Förvara flytande, fast föda och histologiprover i Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrenburkar med skruvlock. Dessa engångsburkar för flera användningsområden har en bred hals som gör att stora prover enkelt kan förvaras.
Jars are supplied unlabeled and available in both sterile (sterilized by gamma irradiation) and nonsterile formats.
  • Suitable for direct transfer of specimen from patient to jar
  • Plastic wadded cap for leak-free performance
  • CE Marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Diameter (engelska) 1.3 in.
För användning med (applikation) Direct Transfer of Specimen from Patient to Jar
Inkluderar Screw Cap
Material Polystyrene
nr per ärende 200
Sterilitet Non-sterile
Vikt (metrisk) 2.9 kg
Form Round
Höjd (metrisk) 48 mm
Produkttyp Jar
Höjd (engelska) 1.9 in.
Stängningsmaterial Urea
Diameter (metrisk) 35 mm
Förslutningstyp Screw Cap