Läs mer
Fisherbrand™ Petriskålar i polystyren
Produktkod. 12664785 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Ventilera:
0
1
3
Förpackningsstorlek:
Paket med 600
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ventilera Förpackningsstorlek
12664785 3 -
12654785 1 Paket med 600
12644785 0 Paket med 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12664785
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Rensa. Fisherbrand™ Petriskålar av polystyren är perfekta för mikrobiella eller cellodlingsapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polystyren
Sterilitet Icke-steril
Typ Petriskål
Kvantitet 600 Etui
Ventilera 3
Höjd (metrisk) 16.2 mm
Diameter (metrisk) 90 mm