Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Snabbstart Universal polystyren 30mL behållare
Produktkod. 11339633
Change view
Märka:
Ingen etikett
Tryckt
Vanlig
Inkluderar:
Borsyra
Container, Cap
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Märka Inkluderar Förpackningsstorlek
11339633 Tryckt Container, Cap Paket med 400
11339133 Ingen etikett Container, Cap Paket med 400
11319153 Vanlig Container, Cap Paket med 400
11359133 Tryckt Borsyra Paket med 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11339633 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 128B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1295.17 SEK
    1235.20 SEK / Paket med 400
    Save 59.97 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Säkra utmärkt temperatur- och kemikaliebeständighet med dessa 95kPa-kompatibla 30mL läckagesäkra transportbehållare.
Säkra utmärkt temperatur- och kemikaliebeständighet med dessa 95kPa-kompatibla 30mL läckagesäkra Thermo Scientific™ Sterilin™ Snabbstart Universal polystyren 30mL behållare. Förbättrad prestanda; lätt att hantera.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
Funktioner
  • 1/2-varvs lock säkerställer förbättrad slutanvändarhantering
  • Finns förfylld med borsyra (0,4g) för konservering av urinprover
  • Levereras i praktiska hyllförpackningar om 50 st
  • Lämplig för centrifugering vid 3 800xg
  • Lotnummer på varje container underlättar full spårbarhet
  • Aseptiskt tillverkad
  • Endast in vitro användning
Beställningsvarningar:
Inte tillgängligt i alla geografiska regioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Universalbehållare
Material Polystyren
Form Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Stängningsmaterial Polyeten
Beskrivning Snabbstart universalbehållare
Diameter (metrisk) 31 mm (lock), 24,5 mm (behållare)
Höjd (metrisk) 94 mm
Inkluderar Container, Cap
Märka Tryckt
Kvantitet 400/Cs.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.