Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Snabbstart Universal polystyren 30mL behållare
Produktkod. 11359133
Change view
Märka:
Tryckt
Inkluderar:
Borsyra
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Produktkod. Märka Inkluderar unitSize
11359133 Tryckt Borsyra Paket med 400
1 options
Produktkod. 11359133 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 128BBAC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säkra utmärkt temperatur- och kemikaliebeständighet med dessa 95kPa-kompatibla 30mL läckagesäkra transportbehållare.
Säkra utmärkt temperatur- och kemikaliebeständighet med dessa 95kPa-kompatibla 30mL läckagesäkra Thermo Scientific™ Sterilin™ Snabbstart Universal polystyren 30mL behållare. Förbättrad prestanda; lätt att hantera.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
Features:
  • 1/2-turn cap ensures improved end user handling
  • Available pre-filled with boric acid (0.4g) for the preservation of urine samples
  • Supplied in convenient shelf packs of 50
  • Suitable for centrifugation at 3,800xg
  • Lot number on each container aids full traceability
  • Aseptically manufactured
  • In vitro use only
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Universal Container
Material Polystyrene
Form Cylindrical
Sterilitet Non-sterile
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Stängningsmaterial Polypropylene
Beskrivning Quickstart Universal Container + boric acid
Diameter (metrisk) 31 mm (cap), 24.5 mm (container)
Höjd (metrisk) 94 mm
Inkluderar Borsyra
Märka Tryckt
nr per ärende 400/Cs.