Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Rund bas utan kantlösa borosilikatglasrör
Beskrivning
Lita på dessa runda borosilikatglasrör i aggressiva kemikalieapplikationer med hög temperatur. Thermo Scientific™ Sterilin™ Round Base Rimless borosilikatglasrör är idealiska för användning med prover som är känsliga för urlakningsbara plaströr.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
- Tillverkad av Pyrex borosilikatglas
- Hög motståndskraft mot temperatur och kemiska angrepp
- Rörprofil kantlös
- Levereras utan lock
- Autoklaverbar vid 121 °C
Beställningsinformation
- Endast tillgänglig i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttyp | Kantlöst rör |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 19 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| nr per ärende | 1000 |
| Antal per förpackning | 250 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förpackningsmängd | 1000-väska (250-pack) |
| Kapacitet (engelska) | 0,6424 fl oz. |
| Visa mer |