Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Rund bas utan kantlösa borosilikatglasrör
Beschreibung
Lita på dessa runda borosilikatglasrör i aggressiva kemikalieapplikationer med hög temperatur. Thermo Scientific™ Sterilin™ Round Base Rimless borosilikatglasrör är idealiska för användning med prover som är känsliga för urlakningsbara plaströr.
EJ TILLGÄNGLIG I AMERIKA
- Tillverkad av Pyrex borosilikatglas
- Hög motståndskraft mot temperatur och kemiska angrepp
- Rörprofil kantlös
- Levereras utan lock
- Autoklaverbar vid 121 °C
Beställningsinformation
- Endast tillgänglig i Storbritannien
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Produkttyp | Kantlöst rör |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 36 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| nr per ärende | 500 |
| Antal per förpackning | 250 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förpackningsmängd | 500-väska (250-pack) |
| Kapacitet (engelska) | 1,217 fl oz. |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.