Läs mer
Corning™ PYREX™ Engångskulturrör med rund botten, utan märkningsfläck eller lock
Produktkod. 10633004 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
7,5 ml
11,5 ml
15 ml
19 ml
24 ml
30 ml
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10633004 7,5 ml 100 mm Paket med 1000
11992298 15 ml 125 mm Paket med 250
10406843 15 ml 125 mm Paket med 1000
13013083 15 ml 125 mm Paket med 250
11962298 7,5 ml 100 mm Paket med 250
13093073 7,5 ml 100 mm Paket med 250
10170163 11,5 ml 100 mm Paket med 1000
11379253 11,5 ml 100 mm Paket med 250
13003083 11,5 ml 100 mm Paket med 250
10631854 24 ml 125 mm Paket med 500
11329263 24 ml 125 mm Paket med 500
13033083 24 ml 125 mm Paket med 250
10776503 30 ml 150 mm Paket med 500
12359379 30 ml 150 mm Paket med 250
11349263 30 ml 150 mm Paket med 250
10745763 19 ml 150 mm Paket med 1000
13023083 19 ml 150 mm Paket med 250
11912308 19 ml 150 mm Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 10633004 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 9944913
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5320.00 SEK
    4971.74 SEK / Paket med 1000
    Save 348.26 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas för användning med prover som är känsliga för läckage från plaströr. Corning™ Pyrex™ Runda gängade kulturrör är designade för vävnadsodling och allmänt bakteriologiskt arbete.
Ett rundbottnat rör utan markeringsfläck. Rören är gjorda av borosilikatglas och säljs utan lock.
För kepsar, se Kat. nr 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Designtyp Skruvhals
Kapacitet (metrisk) 7,5 ml
Längd (metrisk) 100 mm
Material Borsilikatglas
Disponibel Engångsbruk
För användning med Idealisk för användning med prover som är känsliga för läckage från plaströr
Etiketttyp Hold (Håll)
Förpackning Slumpmässig
Trådstorlek 13-415
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 13 mm
Förslutningstyp Ingår ej
Produkttyp Odlingsrör