Läs mer
Thermo Scientific™ Sterilin™ Scintillationsflaska
Produktkod. 11748858
Change view
Volym (metrisk):
6 ml
20 ml
Förslutningstyp:
Kvartsvarvs vanligt skruvlock
Tryck-passform lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förslutningstyp Förpackningsstorlek
11748858 6 ml Tryck-passform lock Paket med 1000
11798858 20 ml Kvartsvarvs vanligt skruvlock Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11748858 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 505
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få exakta resultat vid vätskescintillationsräkning och beta/gamma-räkning med Thermo Scientific™ Sterilin™ Scintillationsampuller.
Få exakta resultat vid vätskescintillationsräkning och beta/gamma-räkning med Thermo Scientific™ Sterilin™ Scintillationsampuller. Idealiskt för användning vid vätskescintillationsräkning, beta/gamma-räkning och för provlagring.
  • Precisionstillverkning för styrka och kemisk resistens
  • Kvartsvarvsskruvlocket säkerställer utmärkt provförvaring
  • 6 ml flaska med flush push fit-lock är idealisk som insats för scintillationsflaskor
Beställningsinformation
  • Inte tillgängligt i alla geografiska regioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Insats och lock för scintillationsflaska
Diameter (metrisk) Yttre 14.5 mm
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 6 ml
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 250
Produktlinje Sterilin
Volym (metrisk) Totalt 6 mL
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Tryck-passform lock
Kvantitet 250 Pk., 1000 Lådor
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Höjd (metrisk) 58 mm
Produkttyp Scintillationsflaska insats